Vai a
MTCT1111
MTC Bio Disposable Test Tubes
capacity 3 mL, polystyrene, neck (rimless)
Sinonimo/i:
plastic tube, sample tube, MTC Bio T8742, disposable tube, laboratory tube
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121706
Capacity:
3 mL
Material:
neck (rimless), polystyrene , round
Sterility:
non-sterile
Packaging:
case of × 5000 ea (10 bags of 500ea)
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
neck (rimless), polystyrene , round
sterility
non-sterile
packaging
case of × 5000 ea (10 bags of 500ea)
manufacturer/tradename
MTC Bio T1111
capacity
3 mL
diam. × L
12 mm × 60 mm
suitability
suitable for (cell culture)
General description
Bulk packed, economical test tubes for high volume users. Supplied non-sterile and without caps, available in either translucent polypropylene or crystal clear polystyrene. Caps can be ordered separately.
Test Tube / Culture Tube, 12x60mm, 3mL, PS, rimless, no cap, non-sterile, 10 bags of 500 tubes, 5000/cs
Features and Benefits
  • Round Bottoms
  • Non-Sterile
  • Plug Caps Available Separately
  • Resealable Zip Bags
  • Non-Graduated
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC Bio Disposable Test Tubes
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)