per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
500 ea | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 138,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.11
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
5 mL
Material:
clear , conical , polypropylene , screw cap
Sterility:
sterile
Packaging:
pkg of 500 ea (attached caps in foam racks)
Parameter:
25,000 × g speed (max)
Feature:
graduation (vivid printed graudation)
138,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartimaterial
clear , conical , polypropylene , screw cap
sterility
sterile
feature
graduation (vivid printed graudation)
packaging
pkg of 500 ea (attached caps in foam racks)
manufacturer/tradename
MTC™ Bio C2545
parameter
25,000 × g speed (max)
capacity
5 mL
General description
5mL Screw-cap MacroTube Vivid™, sterile, w/ vivid printed graduation w/ attached screw caps in foam racks, 500/cs
These 5mL Screw Cap MacroTubes® take all of the conveniences of standard 15mL conical tubes and scales them down for space efficiency and decreased natural resource consumption. Useful from -86°C to 110°C, these tubes are a valuable resource for boiling and for sample preservation at very low temperatures.
Features and Benefits
- Compatible with standard equipment
- Centrifuge at up to 25,000xg
- RNase, DNase & pyrogen free
- Unsurpassed Clarity
- Dual graduations at every 0.2mL and 0.5mL
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
MacroTubes is a registered trademark of MTC Bio
Vivid is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MTC™ Bio Screw Cap MacroTubes®
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?