Vai a
MTCC2230
MTC Bio ScrewSeal Microcentrifuge Tubes
self-standing bottom, clear, capacity 2.0 mL, pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
Sinonimo/i:
conical tube, plastic tube, MTC Bio C2230, sample collection tube, sample receptacle, sample tube
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1000 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
249,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41121800
Capacity:
2.0 mL
Material:
blue high-density polyethylene cap, clear , polypropylene , screw top cap, self-standing bottom
Sterility:
sterile
Packaging:
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
Parameter:
22,000 × g speed
Feature:
graduated
249,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
blue high-density polyethylene cap, clear , polypropylene , screw top cap, self-standing bottom
sterility
sterile
feature
graduated
packaging
pack of 1000 ea (10 x bags 100 ea)
manufacturer/tradename
MTC Bio C2230
parameter
22,000 × g speed
capacity
2.0 mL
diam. × L
12.8 mm × 46 mm
General description
Screw-cap microtubes, 2.0mL, with O-ring, sterile, molded graduations, caps attached, 100 per bag, 1000/case
ScrewSeal screw-cap microtubes are made from ultra-clear polypropylene, these screw cap microtubes include assembled caps with silicone O-rings that assure a leak-proof seal from -90°C to +121°C. Sterile, RNase, DNase, & pyrogen free and may be centrifuged at up to 22,000×g.
Features and Benefits
  • Ultra-clear polypropylene
  • Molded or non-graduated options
  • Leak-proof O-ring seal
  • Light-blocking amber available
  • Sterile, RNase, DNase, Pyrogen free
Legal Information
MTC is a trademark of MTC Bio
ScrewSeal is a trademark of MTC Bio
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)