Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 kit | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 533,00 € |
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.84
UNSPSC Code:
41116104
533,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartidetection method
fluorometric
relevant disease(s)
endocrinological disorders, diabetes; genitourinary disorders; neurological disorders; cancer
storage temp.
−20°C
General description
The Fluo-4 No Wash Calcium Assay Kit provides a homogeneous fluorescence-based assay for detecting the intracellular calcium mobilization. Cells expressing a GPCR of interest that signals through calcium are preloaded with Fluo-4 AM which can cross the cell membrane. Once inside the cell, the lipophilic blocking groups of Fluo-4 AM are cleaved by non-specific cell esterase, resulting in a negatively charged Fluo-4 dye that stays inside cells, and its fluorescence is greatly enhanced upon binding to calcium. When cells are stimulated with screening compounds, the receptor signals the release of intracellular calcium, which greatly increases the fluorescence of Fluo-4.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?