Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H45N5O6S3
Peso molecolare:
607.85
UNSPSC Code:
12171500
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiassay
>95% (TLC)
mol wt
607.87
color
white
solubility
DMF: >10 mg/mL, DMSO: >10 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CS(=O)(=O)SCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12
Application
Thiol-reactive reagents for labeling proteins at cysteine residues to study structure and function,
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?