Vai a
M9261
5-Methoxyuridine
Sinonimo/i:
mo(5)U
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H14N2O7
Numero CAS:
Peso molecolare:
274.23
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
EC Number:
252-609-8
MDL number:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98% (HPLC), ≥99% (TLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
COC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)NC1=O
InChI
1S/C10H14N2O7/c1-18-4-2-12(10(17)11-8(4)16)9-7(15)6(14)5(3-13)19-9/h2,5-7,9,13-15H,3H2,1H3,(H,11,16,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1
InChI key
ZXIATBNUWJBBGT-JXOAFFINSA-N
Application
5-Methoxyuridine is a constituent of the first position of the anticodon of select bacterial tRNA molecules. 5-Methoxyuridine may be used to study the effects of substitutions on the codon reading efficiencies of tRNAs.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)