Merck
M8754
D-Mannose 6-phosphate barium salt hydrate
≥98%
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11BaO9P · xH2O
Peso molecolare:
395.45 (anhydrous basis)
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
Beilstein/REAXYS Number:
5201875
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
synthetic (inorganic)
assay
≥98%
form
powder
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤1% (enzymatic), ≤1% total fructose 6-phosphate and glucose 6-phosphate
solvent strength
≤5%
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Ba++].OC1O[C@H](COP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.Ba.H2O/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);;1H2/q;+2;/p-2/t2-,3-,4+,5+,6?;;/m1../s1
InChI key
RTAFQWRLJUDBCD-FDRGOYNVSA-L
General description
Mannose is a monosaccharide.
Application
Mannose has been used in a study to assess extraction and radicals scavenging activity of polysaccharides. It has also been used in a study to investigate monocyte recruitment during atherogenesis.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)