Merck
M8628
α-Methyl-DL-histidine dihydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H11N3O2 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.10
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98%
form
powder
color
white
application(s)
cell analysis
SMILES string
Cl.CC(N)(Cc1cnc[nH]1)C(O)=O
InChI
1S/C7H11N3O2.ClH/c1-7(8,6(11)12)2-5-3-9-4-10-5;/h3-4H,2,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12);1H
InChI key
AABZGRFLFXCQEY-UHFFFAOYSA-N
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)