M8569
Anti-MAFF (N-terminal) antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-v-maf Avian Musculoaponeurotic Fibrosarcoma Oncogene Family, ProteinF
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
IgG fraction of antiserum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 18 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunoprecipitation (IP): 4-8 μL using A431 cell line
western blot: 1:4,000-1:8,000 using whole extracts of the A431 cell line
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... MAFF(23764)
mouse ... Maff(17133)
rat ... Maff(366960)
Categorie correlate
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)