Vai a
M802000
CUTAG CPG 2000Å
Sinonimo/i:
CUTAG CPG
per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
91,90 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41116105
91,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
12-18 μmol/g
Quality Segment
pore size
2000 Å
storage temp.
2-8°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M303000M4030005.05894
CUTAG CPG pore size 500 Å, 30-40 μmol/g
Sigma-Aldrich
M303000
CUTAG CPG
CUTAG CPG pore size 1000 Å, 25-35 μmol/g
Sigma-Aldrich
M403000
CUTAG CPG
CGP 7930
Sigma-Aldrich
5.05894
CGP 7930
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
description
12-18 μmol/g
description
-
description
-
description
-
pore size
2000 Å
pore size
500 Å
pore size
1000 Å
pore size
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)