Vai a
M7688
Mimetic Yellow 2 PIKSI Column
suspension
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 x 1 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
649,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.56
UNSPSC Code:
23151817
649,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
suspension
Quality Segment
shipped in
dry ice
storage temp.
2-8°C
Application
Mimetic columns are used in protein chromatography, affinity chromatography and dye resins. Mimetic columns have been used in studies to develop anti-inflammatory therapeutics.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M7563M8063M9188
form
suspension
form
suspension
form
suspension
form
suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
95.0 °F - closed cup
flash_point_c
35 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)