Documenti fondamentali
M7684
Sigma-Aldrich
MRS 2159
>98% (HPLC), solid
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H11N3O8PNa3
Numero CAS:
Peso molecolare:
461.21
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
Saggio
>98% (HPLC)
Stato
solid
Solubilità
H2O: >10 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].[H]C(=O)c1c(O)c(C)nc(\N=N\c2ccc(cc2)C([O-])=O)c1COP([O-])([O-])=O
InChI
1S/C15H14N3O8P.3Na/c1-8-13(20)11(6-19)12(7-26-27(23,24)25)14(16-8)18-17-10-4-2-9(3-5-10)15(21)22;;;/h2-6,20H,7H2,1H3,(H,21,22)(H2,23,24,25);;;/q;3*+1/p-3/b18-17+;;;
VCUDBCPCDKEAKO-GLCFPVLVSA-K
Informazioni sul gene
human ... P2RX1(5023)
Azioni biochim/fisiol
P2X1 purinoceptor antagonist.
Caratteristiche e vantaggi
This compound is featured on the P2 Receptors: P2X Ion Channel Family page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Note legali
Sold under license from the National Institutes of Health
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)