Vai a
M7653
Terreno di coltura 199
With Hanks′ salts and sodium bicarbonate, without ʟ-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
Cell Culture Medium, M199 Medium, Medium 199 Solution, TCM 199
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
65,40 €
6 x 500 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
296,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
65,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Terreno di coltura 199, With Hanks′ salts and sodium bicarbonate, without L-glutamine, liquid, sterile-filtered, suitable for cell culture
Quality Segment
sterility
sterile-filtered
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
endotoxin, tested
components
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Hanks’ salts (2% CO2): yes
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
HEPES: no
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
General description
Il terreno di coltura M199 consiste in una combinazione di vitamine, amminoacidi e altri fattori ed è stato inizialmente sviluppato come terreno a formulazione completamente definita per la coltura di espianti primari. Se adeguatamente integrato, questo terreno trova ampia applicabilità, in particolare per coltivare cellule non trasformate. Il terreno M19 trova uso nella produzione di vaccini, nella coltura in vitro di espianti pancreatici primari e nei tessuti del cristallino.
Modification of the original Medium 199.Earle′s salts are replaced with Hanks′ salts. Hanks′ salts use a lower concentration of bicarbonate and different concentrations and salt forms of the essential inorganic ions.
Preparation Note
Supplement with 0.1 g/L L-glutamine.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M7528M0393M9163
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
liquid
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
sterility
sterile-filtered
sterility
sterile-filtered
sterility
-
sterility
sterile-filtered
components
L-glutamine: no
NaHCO3: yes
Hanks’ salts (2% CO2): yes
sodium pyruvate: no
phenol red: yes
HEPES: no
components
L-glutamine: no
sodium pyruvate: no
HEPES: 25 mM
phenol red: yes
NaHCO3: yes
Earle’s salts (5% CO2): yes
components
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
sodium pyruvate: no
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
phenol red: yes
components
phenol red: yes
HEPES: no
sodium pyruvate: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
L-glutamine: no
NaHCO3: no
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Terreno di coltura 199
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
64-17-5
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
  1. 199培地(製品番号M7653)に含有されている炭酸水素ナトリウム量(濃度)を教えていただけますでしょうか。よろしくお願いいたします。
    1 risposta
    1. This product contains 0.35 g/L of sodium bicarbonate.