Vai a
M7319
ML 10302
≥98%, solid
Sinonimo/i:
2-Piperidinoethyl 4-amino-5-chloro-2-methoxybenzoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
514,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H21ClN2O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
312.79
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
514,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98%
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(N)c(Cl)cc1C(=O)OCCN2CCCCC2
InChI
1S/C15H21ClN2O3/c1-20-14-10-13(17)12(16)9-11(14)15(19)21-8-7-18-5-3-2-4-6-18/h9-10H,2-8,17H2,1H3
InChI key
RVFIAQAAZUEPPE-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Biochem/physiol Actions
Potent, selective 5-HT4 serotonin receptor agonist
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SML0870SML1906S5696
ML 10302 ≥98%, solid
Sigma-Aldrich
M7319
ML 10302
LY 2087101 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0870
LY 2087101
AS1517499 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML1906
AS1517499
SKI II ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
S5696
SKI II
assay
≥98%
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
powder
form
powder
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to beige
color
off-white
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)