Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
250 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 621,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H40N2O5 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
521.09
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98%
621,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiQuality Segment
assay
≥98%
SMILES string
Cl[H].COc1ccc(CCN(C)CCCC(C#N)(C(C)C)c2cc(OC)c(OC)c(OC)c2)cc1OC
InChI
1S/C28H40N2O5.ClH/c1-20(2)28(19-29,22-17-25(33-6)27(35-8)26(18-22)34-7)13-9-14-30(3)15-12-21-10-11-23(31-4)24(16-21)32-5;/h10-11,16-18,20H,9,12-15H2,1-8H3;1H
InChI key
OKCRIUNHEQSXFD-UHFFFAOYSA-N
General description
Methoxyverapamil is a calmodulin antagonist. It controls flagellar glycoprotein redistribution by modulating calcium signalling. Methoxyverapamil impacts the effect of intracellular calcium levels and affects the sperm capacitation function.
Application
Biochem/physiol Actions
Blocks L-type Ca2+ channels
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% | assay ≥99% (titration) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?