If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 402,00 € |
250 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1370,00 € |
Informazioni su questo articolo
402,00 €
Quality Segment
product line
BioXtra
assay
≥99.5% (titration)
form
crystalline powder
storage condition
dry at room temperature
impurities
Insoluble matter, passes filter test
ign. residue (900°C)
≤0.05%
color
white
pH
2.5-4.0 (0.5 M in H2O)
useful pH range
5.5-6.7
pKa
6.1
solubility
H2O: 0.5 M, clear, colorless, water: 335.3 g/L at 20 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.005%
cation traces
Al: ≤0.0005%, As: ≤0.0001%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.002%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.020 at 280 in H2O at 0.5 M, ≤0.025 at 260 in H2O at 0.5 M
application(s)
cell analysis
life science and biopharma
sample preparation
storage temp.
room temp
SMILES string
O.OS(=O)(=O)CCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H13NO4S.H2O/c8-12(9,10)6-3-7-1-4-11-5-2-7;/h1-6H2,(H,8,9,10);1H2
InChI key
MIIIXQJBDGSIKL-UHFFFAOYSA-N
General description
Anche il tampone MES idrato si caratterizza per un′elevata idrosolubilità e una propensione minima a legare gli ioni metallici, e si dimostra così una scelta ideale per svariate applicazioni.
- Biologia Cellulare: il tampone MES idrato è spesso la scelta d′elezione per tamponare i terreni di coltura cellulare, in quanto meno tossico per le cellule rispetto ad altri tamponi quali il Tris o il tampone fosfato.
- Purificazione ed estrazione delle proteine: la sua stabilità in un ampio intervallo di pH e la sua ridottissima propensione a legarsi agli ioni metallici fanno del tampone MES idrato una risorsa preziosa nei protocolli di purificazione ed estrazione delle proteine.
- Gel elettroforesi: il tampone MES idrato è utilizzato comunemente anche come tampone di corsa per gel elettroforesi denaturante, assicurando risultati affidabili nella separazione e nell′analisi delle proteine.
Application
- Come componente del tampone di estrazione nell′estrazione dell′enzima BACE1
- Come componente della miscela di reazione per la determinazione dell′attività dell′enzima 5,10-meteniltetraidrofolato sintetasi (MTHFS) nei fibroblasti
- Come componente del tampone di accoppiamento MES nel corso dell′accoppiamento di anticorpi monoclonali o proteine di fusione GST con microsfere di lattice di polistirene modificato carbossilato (CML)
- Per regolare il pH di una soluzione di marcatura per marcatura fluorescente
- come componente di un tampone di elettroforesi
Features and Benefits
- Sottoposto a test che ne confermano i bassi livelli di contaminazione da metalli pesanti, garantendone l′idoneità ad un ampio ventaglio di applicazioni
- Tampone efficace nell′intervallo di pH 5,5-6,7 (25 °C), con una pKa di 6,1 (25 °C)
- Altamente idrosolubile
- Legame con ioni metallici minimo
- Meno tossico per le cellule rispetto ad altri tamponi, quali il Tris e il tampone fosfato
- Stabile in un ampio intervallo di pH
- Basso coefficiente di estinzione UV
- Reattività minima
Preparation Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.5% (titration) | assay ≥99.5% | assay ≥99.0% | assay ≥99.5% (titration) |
| Quality Level 400 | Quality Level 400 | Quality Level 100 | Quality Level 400 |
| product line BioXtra | product line - | product line Redi-Dri™ | product line - |
| application(s) cell analysis | application(s) advanced drug delivery | application(s) - | application(s) agriculture |
| form crystalline powder | form crystalline powder | form - | form crystalline powder |
| pH 2.5-4.0 (0.5 M in H2O) | pH - | pH - | pH - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under MES
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 risposta-
Utile?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 risposta-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf