Merck
M5263
N-Methyl-DL-glutamic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H11NO4
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.16
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
CNC(CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c1-7-4(6(10)11)2-3-5(8)9/h4,7H,2-3H2,1H3,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
XLBVNMSMFQMKEY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
N-Methyl-DL-glutamic acid is a cytotoxic amino acid derivative.
wgk
WGK 3
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)