Vai a
M3907
Metabolic Pathways, 22nd Ed.
Poster
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
18,30 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.28
UNSPSC Code:
41100000
18,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
publication info
D.E. Nicholson, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, 2003
size
26 in. × 39.5 in.
General description
This 22nd edition of the IUBMB-Nicholson Metabolic Pathways Chart features an enhanced ATP metabolism in mitochondria and chloroplasts. It illustrates the sequences of reactions involved in different aspects of metabolism and how they are integrated. The backbone of the map is the Glycolytic Pathway, followed by the TCA (Krebs) Cycle and the ElectronTransport System, which together produce most of the energy (ATP) required for all life. Most other aspects of metabolism are associated with this backbone and are differentiated by the use of color. Human metabolism is distinguished by the use of black arrows. Some 550 reactions are identified by their IUBMB Enzyme Commission (EC) numbers which are then indexed.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
I8014M378215-107
publication info
D.E. Nicholson, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, 2003
publication info
D.E. Nicholson, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, 1998
publication info
D.E. Nicholson, Sigma Chemical Co., St. Louis, MO, 2003
publication info
-
size
26 in. × 39.5 in.
size
-
size
-
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metabolic Pathways, 22nd Ed.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)