Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H15NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
145.20
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiSMILES string
CNC(CC(C)C)C(O)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?