Vai a
M2525
Mianserin hydrochloride
5-HT2 serotonin receptor
Sinonimo/i:
1,2,3,4,10,14b-Hexahydro-2-methyl-dibenzo[c,f]pyrazino[1,2-a]azepine hydrochloride
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
147,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
175,00 €
148,75 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
526,00 €
447,10 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H20N2 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
300.83
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
244-426-7
MDL number:
147,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Mianserin hydrochloride,
Quality Segment
solubility
H2O: 3.4 mg/mL, ethanol: 5.6 mg/mL
originator
Organon
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CN1CCN2C(C1)c3ccccc3Cc4ccccc24
InChI
1S/C18H20N2.ClH/c1-19-10-11-20-17-9-5-3-7-15(17)12-14-6-2-4-8-16(14)18(20)13-19;/h2-9,18H,10-13H2,1H3;1H
InChI key
YNPFMWCWRVTGKJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Mianserin hydrochloride has been used:
  • as a reversible antagonist for serotonergic -protein coupled receptor (GPCR) - G-protein protein-coupled receptor (S7.1R)
  • as an antidepressant in hippocampal astrocytes to test its effect on brain-derived neurotrophic factor (BDNF) mRNA expression
  • as a 5-hydroxytryptamine (5-HT) receptor antagonist to study its effect on serotonin modulation
Biochem/physiol Actions
Mianserin is a tetracyclic compound with sedative property. It lacks anticholinergic activity and is not effective on serotoninergic mechanisms. Mianserin is eliminated post biotransformation as hydroxylation, N-oxidation and N-demethylation products.
Antidepressant; antagonist/inverse agonist at 5-HT2 serotonin receptors; also blocks the H1 histamine receptor and the α2 adrenoceptor.
Features and Benefits
This compound was developed by Organon. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Preparation Note
Solutions may be stored for several days at 4°C.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M1875000M0443Y0000862
Mianserin hydrochloride European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M1875000
Mianserin hydrochloride
Mirtazapine ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
M0443
Mirtazapine
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 3.4 mg/mL, ethanol: 5.6 mg/mL
solubility
-
solubility
DMSO: 8 mg/mL, clear
solubility
-
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), HRH1(3269), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358)
Gene Information
-
Gene Information
human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815), HRH1(3269), HTR1A(3350), HTR2A(3356), HTR2C(3358), HTR7(3363)
mouse ... Slc6a2(20538)
rat ... Adra1a(29412), Drd1a(24316), Drd2(24318), Htr1a(24473), Htr2a(29595), Htr2c(25187), Slc6a3(24898), Slc6a4(25553)
Gene Information
-
originator
Organon
originator
-
originator
-
originator
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mianserin hydrochloride
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)