Vai a
M1022
Dihydrocapsaicin
from Capsicum sp., ≥85% (HPLC), powder, VR1 vanilloid receptor agonist
Sinonimo/i:
6,7-Dihydrocapsaicin, 8-Methyl-N-vanillylnonanamide, N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnonenamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
109,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
405,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.180,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H29NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
307.43
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2815150
Assay:
≥85%
109,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Dihydrocapsaicin, from Capsicum sp., ≥85%
biological source
Capsicum sp.
Quality Segment
assay
≥85%
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1cc(CNC(=O)CCCCCCC(C)C)ccc1O
InChI
1S/C18H29NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h10-12,14,20H,4-9,13H2,1-3H3,(H,19,21)
InChI key
XJQPQKLURWNAAH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TRPV1(7442)
rat ... Trpv4(66026)
Application
Dihydrocapsaicin has been used:
  • as a standard to analyze the level of dihydrocapsaicin in endogenous An2 and capsaicin synthase silenced fruits
  • as an external standard to determine the variability in capsaicinoid content in different landraces of capsicum
  • in the activation or ablation of capsaicin-sensitive primary afferents (CSPA) fibres
Biochem/physiol Actions
VR1 vanilloid receptor agonist.
Dihydrocapsaicin/8-methyl-N-vanillylnonanamide; N-[−4-hydroxy-3-methoxybenzyl] 8-methylnonanamide (DHC) is an active component of capsaicinoids in chili peppers. DHC is capable of reducing body temperature. Hence it is considered as a pharmaceutical-induced hypothermia (PIH) candidate to treat cardiac arrest (CA) patients. It may possess anti-cancer, anti-inflammation, antioxidant, anti-obesity properties. DHC might help in the reduction of oxidative stress and inflammation in ischemia and reperfusion (I/R) injury. DHC can repress nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells (NF-κB) signaling pathway.
Other Notes
Capsaicin analog.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
M20281200600211275
Capsaicin ≥95%, from Capsicum sp.
Sigma-Aldrich
M2028
Capsaicin
Dihydrocapsaicin United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1200600
Dihydrocapsaicin
Capsaicin An active constituent of cayenne pepper with excitatory and desensitizing effects on a subset of primary afferent sensory neurons.
Sigma-Aldrich
211275
Capsaicin
assay
≥85%
assay
≥95%
assay
-
assay
≥98% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
10-30°C
biological source
Capsicum sp.
biological source
Capsicum sp.
biological source
-
biological source
-
Gene Information
human ... TRPV1(7442)
rat ... Trpv4(66026)
Gene Information
human ... CYP1A2(1544), TRPV1(7442)
rat ... Trpv1(83810), Trpv4(66026)
Gene Information
-
Gene Information
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dihydrocapsaicin
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)