LSMLS05
LSMLS™ Plate 5 (Water Soluble)
Supplied by IROA Technologies
Sinonimo/i:
LSMLS, Large Scale Metabolite Libarary of Standards, Metabolic Library, Metabolite Library
Scegli un formato
1.990,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.990,00 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 1 plates
Produttore/marchio commerciale
IROA Technologies
Dimens. piastra
96 wells
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
The complete plate map with name, Parent CID, molecular formula, molecular weight, CAS, ChEBI, HMBD ID, PubChem Compound, and Substance ID are provided with the software download.
Broad metabolite spectrum, key primary metabolites and intermediates covering key metabolic pathways, including the following classes of compounds:
- Carboxylic acids, amino acids
- Biogenic amines, polyamines
- Nucleotides, coenzymes and vitamins
- Mono- and disaccharides
- Fatty acids, lipids, steroids and hormones
Nota sulla preparazione
Altre note
To download the software package, click here - MLSDiscovery software.
To view the MLSDiscovery Video visit: MLSDiscovery Tutorial Video.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Contenuto correlato
Per gli studi di metabolomica, forniamo librerie e kit di metaboliti a piccola molecola comprendenti una completa gamma di metaboliti primari riconducibili alle principali vie metaboliche.
We provide small molecule metabolite libraries and kits with a comprehensive range of primary metabolite compounds covering key metabolic pathways for your metabolomics research.