The defined storage temperature for this product is 2-8°C. It is very likely that the agarose structure has been damaged as a result of freezing. This storage temperature has not been specifically tested for this product, however aqueous preparations of agarose beads generally do not undergo the freeze/thaw process well. If the bead structure has been compromised it will result in poor product performance.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
2 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 220,00 € |
Informazioni su questo articolo
Form:
saline suspension
220,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarticonjugate
agarose conjugate
Quality Segment
form
saline suspension
extent of labeling
2-4 mg protein per mL
matrix
cross-linked 4% beaded agarose
capacity
5-10 mg/mL binding capacity (yeast mannan)(pH7.2 at 25 °C)
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
GNL agglutinates rabbit erythrocytes; human erythrocytes are not agglutinated. GNL sugar specificity is directed to the nonreducing end of the terminal α-D-mannosyl residue of glycoconjugates.
Physical form
Suspension in 1.0 M NaCl containing 15mM Sodium Azide.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lectin from Galanthus nivalis (snowdrop)
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
By Mistake we stored it at -20ºC. Do you think it can be used??
1 risposta-