Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1000000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 121,00 € |
5000000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 486,00 € |
25000000 units | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.140,00 € |
Informazioni su questo articolo
121,00 €
Quality Segment
assay
≥90% (TLC)
potency
800-900 units per mg
color
white to faint yellow
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.CCC[C@@H]1C[C@H](N(C)C1)C(=O)N[C@H]([C@@H](C)O)[C@H]2O[C@H](SC)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C18H34N2O6S.ClH/c1-5-6-10-7-11(20(3)8-10)17(25)19-12(9(2)21)16-14(23)13(22)15(24)18(26-16)27-4;/h9-16,18,21-24H,5-8H2,1-4H3,(H,19,25);1H/t9-,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16-,18-;/m1./s1
InChI key
POUMFISTNHIPTI-BOMBIWCESA-N
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Antimicrobial spectrum: Lincomycin hydrochloride is effective against gram-positive bacteria.
Preparation Note
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum Gram-positive bacteria | antibiotic activity spectrum - |
| mode of action protein synthesis | interferes | mode of action protein synthesis | interferes | mode of action protein synthesis | interferes | mode of action - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| assay ≥90% (TLC) | assay 96.0-102.0% (HPLC) | assay - | assay - |
| solubility H2O: soluble 50 mg/mL | solubility H2O: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow | solubility H2O: 4 mL, clear, colorless to faintly yellow (200 mg + 4 mL H2O) | solubility - |
| potency 800-900 units per mg | potency - | potency 800-900 units per mg | potency - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Lincomycin hydrochloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?