Vai a
L2271
Scienceware® bench liners
Labmat roll, white, roll W 20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
Sinonimo/i:
bench cover, 246750000, F24675-0000, lab bench covering, lab mat, protective benchtop cover
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
93,60 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122300
93,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Bel-Art F24675-0000
roll W
20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
General description
Disposable bench and drawer liners protect surfaces from stains and wear. Polyethylene film backing is non-skid and prevents soak-through of most liquids while the absorbent upper surface traps aqueous, alcoholic and corrosive solutions.
Features and Benefits
  • Highly absorbent upper surface traps up to 420ml/m² of water, dyes, corrosive chemicals or radioactive solutions
  • Flexible polyethylene film backing is non-skid and prevents soak-through of most solutions
  • Available in 50.8cm (20”) wide by 15.2 m (50 ft.) rolls, or 50.8 x 61cm (20 x 24”) pre-cut sheets
  • Rolls are easily cut with the Science ware Safety Cutter (F21012-0000) or scissors while roll is retained in dispenser
Legal Information
Labmat is a trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of Bel-Art Products, a division of SP
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
BAF246750020Z363472Z354066
manufacturer/tradename
Bel-Art F24675-0000
manufacturer/tradename
Bel-Art F24675-0020
manufacturer/tradename
Bel-Art
manufacturer/tradename
-
roll W
20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
roll W
-
roll W
20 in. (50 cm) × 50 ft (15.2 m)
roll W
-
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 100 ea
packaging
-
packaging
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Scienceware® bench liners
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)