Vai a
K3628
Kininogen, low molecular weight from human plasma
≥95% (SDS-PAGE), lyophilized powder
Sinonimo/i:
LMW kininogen
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
0.1 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
241,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.32
MDL number:
241,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
human plasma
Quality Segment
assay
≥95% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
mol wt
64000 Da
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
Application
Kininogen, low molecular weight from human plasma has been used to study rMASP-1 (recombinant mannose-binding lectin-associated serine protease 1)-mediated cleavage of LK (low molecular weight kininogen).[1] It has been used as a standard for protein identification in milk-proteomics study.[2]
Biochem/physiol Actions
Extracellular cysteine proteinase inhibitor.
LMW kininogen is a major extracellular cysteine proteinase inhibitor. Tissue kallikrein releases bradykinin, a potent bronchoconstrictor and vasoactive agent, from both HMW and LMY kininogen.
Physical form
Lyophilized from a solution in sodium acetate and sodium chloride.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
422686F1056420307
Fibronectina lyophilized powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥95% (SDS-PAGE)
Sigma-Aldrich
F1056
Fibronectina
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (SDS-PAGE)
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
lyophilized powder
form
liquid
form
lyophilized powder
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
biological source
human plasma
biological source
-
biological source
human plasma
biological source
human plasma
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)