Merck
K1376
β-Ketoglutaric acid
Sinonimo/i:
1,3-Acetonedicarboxylic acid, 3-Oxopentanedioic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
EC Number:
208-797-9
UNSPSC Code:
12352103
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
−20°C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)