Merck
I8628
2,3-O-Isopropylidene-β-D-ribofuranosylamine p-toluenesulfonate salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C8H15NO4 · C7H8SO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
361.41
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.CC2(C)O[C@H]3[C@H](N)O[C@H](CO)[C@H]3O2
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)