Merck
I3012
5-Iodouridine 5′-triphosphate sodium salt
~95%
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14IN2O15P3
Numero CAS:
Peso molecolare:
610.04
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
~95%
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na].OC1CC(OC1COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)N2C=C(I)C(=O)NC2=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)