Vai a
H8765
Anti-Human Serum antibody produced in rabbit
whole antiserum
Sinonimo/i:
Rabbit Anti-Human Antibody
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
2 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
141,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
IEP
Citations:
4
141,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
whole antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
contains
15 mM sodium azide
species reactivity
human
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
General description
Serum is the component of blood plasma without cells and clotting factors. It is used in various assays, research and also as a supplement in cell culture. Anti-human serum antibody can be used in immunoelectrophoresis. Rabbit anti-human serum antibody reacts specifically with normal human serum.
Immunogen
Pooled normal human serum.
Application
Anti-human serum antibody (diluted 1:3 in KnockOut Dulbeccos′s modified Eagles medium) can be used in immunosurgery.
Analysis Note
The antiserum has been treated to remove lipoproteins.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H3383H9640R5131
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
goat
antibody form
whole antiserum
antibody form
fractionated antiserum
antibody form
whole antiserum
antibody form
whole antiserum
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
technique(s)
immunoelectrophoresis: 1:10 using human serum
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
technique(s)
immunoelectrophoresis: suitable
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)