Vai a
H7154
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N′,N′-triacetic acid
BioXtra, ≥98%
Sinonimo/i:
N-Carboxymethyl-N′-(2-hydroxyethyl)-N,N′-ethylenediglycine, HEDTA, HEEDTA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
37,80 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HOCH2CH2N(CH2CO2H)CH2CH2N(CH2CO2H)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
278.26
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-759-3
Beilstein/REAXYS Number:
1804795
MDL number:
Assay:
≥98%
37,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
≥98%
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤1%
mp
212 °C (dec.) (lit.)
solubility
3  M NaOH: 0.1 M, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤1%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.5%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
SMILES string
OCCN(CCN(CC(O)=O)CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C10H18N2O7/c13-4-3-11(5-8(14)15)1-2-12(6-9(16)17)7-10(18)19/h13H,1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19)
InChI key
URDCARMUOSMFFI-UHFFFAOYSA-N
Application
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediamine-N,N′,N′-triacetic acid (HEDTA) is a chelating agent that is used to form complexes with metal ions such as iron(II), zinc(II), manganese(II) and uranium(VI) ions. It can also be used to prepare fluorescent carbon dots (CDs).
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H8126158186D134406
assay
≥98%
assay
~98%
assay
≥98%
assay
97%
solubility
3  M NaOH: 0.1 M, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
212 °C (dec.) (lit.)
mp
212 °C (dec.) (lit.)
mp
224 °C (dec.) (lit.)
mp
124-127 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, NH4+: ≤0.05%, Pb: ≤0.001%, Ca: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Na: ≤0.5%
cation traces
-
cation traces
-
cation traces
-
impurities
≤0.0005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
impurities
-
impurities
-
impurities
-
Still not finding the right product?
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)