Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 345,00 € |
Informazioni su questo articolo
345,00 €
Nome del prodotto
L-Homoarginine hydrochloride, unnatural arginine analog
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
mp
213-215 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C7H16N4O2.ClH/c8-5(6(12)13)3-1-2-4-11-7(9)10;/h5H,1-4,8H2,(H,12,13)(H4,9,10,11);1H/t5-;/m0./s1
InChI key
YMKBVNVCKUYUDM-JEDNCBNOSA-N
Application
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) |
| color white to off-white | color white | color white | color white to off-white |
| solubility H2O: soluble | solubility H2O: 50 mg/mL | solubility - | solubility - |
| mp 213-215 °C (lit.) | mp >235 °C | mp 185 °C | mp 198-201 °C (dec.) (lit.) |
| application(s) peptide synthesis | application(s) cell analysis | application(s) detection | application(s) cell analysis |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| H1007-5G | 04061833663660 |