The thickness is not determined for this product. In general, glass plates used for electrophoresis gels range from 0.125 to 0.1875 inches in thickness.
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 set | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 84,80 € 72,08 € |
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41105312
NACRES:
NB.51
72,08 €
Prezzo di listino84,80 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
Glass plates for vertical standard gel, 16.5 cm wide, W × H 16.5 cm × 14.5 cm
W × H
16.5 cm × 14.5 cm
Packaging
Set includes one rectangular plate with rounded bottom corners and one notched plate.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| W × H 16.5 cm × 14.5 cm | W × H 16.5 cm × 22 cm | W × H 16.5 cm × 28 cm | W × H 16.5 cm × 19 cm |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glass plates for vertical standard gel, 16.5 cm wide
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
-
How thick is the plate (in mm)?
1 risposta-