Documenti fondamentali
G0502
Sigma-Aldrich
Gly-Ala
Sinonimo/i:
Glycyl-L-alanine
About This Item
Formula condensata:
NH2CH2CONHCH(CH3)COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.14
Beilstein:
1724445
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@H](NC(=O)CN)C(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3/c1-3(5(9)10)7-4(8)2-6/h3H,2,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m0/s1
VPZXBVLAVMBEQI-VKHMYHEASA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3