Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
10 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 159,00 € |
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 635,00 € 539,75 € |
Informazioni su questo articolo
159,00 €
Nome del prodotto
Fexofenadine hydrochloride, >98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
form
powder
storage condition
desiccated
color
white to beige
solubility
DMSO: soluble ≥5 mg/mL
originator
Sanofi Aventis
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl[H].CC(C)(C(O)=O)c1ccc(cc1)C(O)CCCN2CCC(CC2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C32H39NO4.ClH/c1-31(2,30(35)36)25-17-15-24(16-18-25)29(34)14-9-21-33-22-19-28(20-23-33)32(37,26-10-5-3-6-11-26)27-12-7-4-8-13-27;/h3-8,10-13,15-18,28-29,34,37H,9,14,19-23H2,1-2H3,(H,35,36);1H
InChI key
RRJFVPUCXDGFJB-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... HRH1(3269)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form - | form powder |
| assay >98% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition desiccated |
| solubility DMSO: soluble ≥5 mg/mL | solubility - | solubility - | solubility H2O: 5 mg/mL (clear solution) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Fexofenadine hydrochloride
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?