Vai a
F8791
5-Fluoro-5′-deoxyuridine
Sinonimo/i:
Doxifluridine, 5′dFUrd
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
76,80 €
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
237,00 €
250 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
516,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11FN2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
246.19
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
221-440-1
MDL number:
76,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
SMILES string
C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2C=C(F)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11FN2O5/c1-3-5(13)6(14)8(17-3)12-2-4(10)7(15)11-9(12)16/h2-3,5-6,8,13-14H,1H3,(H,11,15,16)/t3-,5-,6-,8-/m1/s1
InChI key
ZWAOHEXOSAUJHY-ZIYNGMLESA-N
Biochem/physiol Actions
Doxifluridine is an antitumor agent efficient in tumors, cell lines or in fibroblasts transformed by H-ras or trk oncogenes. Possesses anticachectic activity which is independent of its antiproliferative activity.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
B9647D7408343333
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)