Merck
F7376
4-Fluoro-DL-tryptophan
crystalline
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H11FN2O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
222.22
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥98.0% (TLC)
form
crystalline
technique(s)
NMR: suitable
color
off-white
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(Cc1c[nH]c2cccc(F)c12)C(O)=O
InChI
1S/C11H11FN2O2/c12-7-2-1-3-9-10(7)6(5-14-9)4-8(13)11(15)16/h1-3,5,8,14H,4,13H2,(H,15,16)
InChI key
DEBQMEYEKKWIKC-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
4-Fluoro-DL-tryptophan (4-F-TRP) is used to label bacterial arginyl-tRNA synthetases for conformational analysis and to label myoglobins and hemoglobins for NMR spectra analysis.
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)