Merck
F5928
Fluorescamine Spray Reagent
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
EC Number:
200-662-2
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
storage temp.
room temp
Application
For detection of primary amino acids and amines, peptides, and proteins.
Other Notes
0.05% Fluorescamine in acetone
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
supp_hazards
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto di infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)