Merck
F5537
Anti-Fibroblast Growth Factor-Basic antibody produced in rabbit
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-FGF2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.41
MDL number:
Conjugate:
unconjugated
Clone:
polyclonal
Application:
DB, Neutral, RIA, WB
Citations:
4
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
species reactivity
human
technique(s)
dot blot: 1:10,000, neutralization: suitable, radioimmunoassay: 1:10,000, western blot: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... FGF2(2247)
Immunogen
recombinant human FGF2 expressed in Escherichia coli.
Biochem/physiol Actions
The antibody does not cross-react with recombinant human FGF1, IL-1α, IL-1β, IL-3, or TNF-α, nor with mouse or human IL-6.
Physical form
Solution in phosphate buffered saline, 0.2 μm filtered.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Che succede?
nwg
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)