Passa al contenuto
F5304
Formalin, 10%, Neutral Buffered with 0.03% Eosin
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
shelf life
Expiry date on the label.
color
pink
pH
6.90-7.10
density
1.080 g/cm3
application(s)
hematology
histology
storage temp.
room temp
Application
Intended for use as general histological fixative. The addition of the eosin to the formulation allows the user to more easily visualize small fragments of tissue during the transfer of the tissue from the fixative to the tissue cassette.
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Skin Sens. 1
wgk
WGK 3
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
flash_point_f
144.0 °F - closed cup
flash_point_c
62.2 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
67-56-1
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)