Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
lyophilized powder
mol wt
20,000-200,000 Da
color
blue
storage temp.
−20°C
Other Notes
This product contains the following proteins:
- Trypsin Inhibitor, Soybean: 20,100 Da
- Carbonic Anhydrase, Bovine Erythrocyte: 29,000 Da
- Alcohol Dehydrogenase, Horse Liver: 39,800 Da
- Albumin, Bovine Serum: 66,000 Da
- β-Galactosidase, E. coli: 116,000 Da
- Myosin, Rabbit Muscle: 205,000 Da
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?