Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 vial | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 721,00 € 612,85 € |
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.32
MDL number:
Specific activity:
≥0.5 units/mg protein
612,85 €
Prezzo di listino721,00 €Risparmia il 15%Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiform
buffered aqueous solution
Quality Segment
specific activity
≥0.5 units/mg protein
packaging
vial of 0.004 unit
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Physical form
Solution in 20 mM Tris-HCl, pH 7.5, 25 mM NaCl
Other Notes
One unit will hydrolyze 1 μmole fucose from 3-fucosyllactose per min at pH 5.0 at 37 °C.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥0.5 units/mg protein | specific activity ≥2 units/mg protein | specific activity ≥100 mU/mL, ≥400 mU/mg protein | specific activity ≥1.0 units/mL, ≥1.5 units/mg protein |
| form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution | form liquid | form liquid |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| packaging vial of 0.004 unit | packaging vial of 0.02 unit | packaging - | packaging - |
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?