Merck
F1375
Fast Red ITR Salt
practical grade
Sinonimo/i:
5-Diethylaminosulfonyl-2-methoxybenzenediazonium chloride hemi(zinc chloride) salt
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C11H16ClN3O3S · 1/2ZnCl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
373.93
EC Number:
248-543-4
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
Colour Index Number:
37150
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
practical grade
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCN(CC)S(=O)(=O)c1ccc(OC)c(c1)[N]#N
InChI
1S/C11H16N3O3S/c1-4-14(5-2)18(15,16)9-6-7-11(17-3)10(8-9)13-12/h6-8H,4-5H2,1-3H3
InChI key
DLMVAZUSXBWNAJ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
DPI (dispositivi di protezione individuale)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)