Merck
F0166
Factor XIIIa Fragment 72-97
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
Asn-Lys-Leu-Ile-Val-Arg-Arg-Gly-Gln-Ser-Phe-Tyr-Val-Gln-Ile-Asp-Phe-Ser-Arg-Pro-Tyr-Asp-Pro-Arg-Arg-Asp
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C144H225N45O40
Numero CAS:
Peso molecolare:
3226.60
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥90% (HPLC)
UniProt accession no.
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC[C@H](C)[C@H](NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](Cc1ccc(O)cc1)NC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@@H](N)CC(N)=O)[C@@H](C)CC)C(C)C)C(C)C)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N4CCC[C@H]4C(=O)N[C@@H](Cc5ccc(O)cc5)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N6CCC[C@H]6C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
Gene Information
human ... F13A1(2162)
Biochem/physiol Actions
Inhibits the transglutaminase activity of Factor XIIIa, thus blocking the cross-linking of fibrin, fibronectin, and N,N′-dimethylcasein.
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)