Merck
EHU033151
MISSION® esiRNA
targeting human STX4
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.51
UNSPSC Code:
41105324
eCl@ss:
32119207
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
Powered by Eupheria Biotech
Quality Segment
product line
MISSION®
form
lyophilized powder
esiRNA cDNA target sequence
TGGAGCTCATCAACAAGTGCAATTCAATGCAGTCCGAATACCGGGAGAAGAACGTGGAGCGGATTCGGAGGCAGCTGAAGATCACCAATGCTGGGATGGTGTCTGATGAGGAGTTGGAGCAGATGCTGGACAGTGGGCAAAGCGAGGTGTTTGTGTCCAATATCCTGAAGGACACGCAGGTGACTCGACAGGCCTTAAATGAGATCTCGGCCCGGCACAGTGAGATCCAGCAGCTTGAACGCAGTATTCGTGAGCTGCACGACATATTCACTTTTCTGGCTACCGAAGTGGAGATGCAGGGGGAGATGATCAATCGGATTGAGAAGAACATCCTGAGCTCAGCGGACTACGTGGAACGTGGGCAGGAGCACGTCAAGACGGCCCTGGAGAACCAGAAGAAGGCGAGGAAGAAGAAAGTCTTGATTGCCATCTGTGTGTCCATCACCGTCGTCCTCCTAGCAGTCATCATTGGCGTC
Ensembl | human accession no.
NCBI accession no.
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... STX4(6810)
General description
MISSION® esiRNA are endoribonuclease prepared siRNA. They are a heterogeneous mixture of siRNA that all target the same mRNA sequence. These multiple silencing triggers lead to highly-specific and effective gene silencing.
For additional details as well as to view all available esiRNA options, please visit SigmaAldrich.com/esiRNA.
Legal Information
MISSION is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)