Vai a
E6878
Endoglycosidase H from Streptomyces griseus
lyophilized powder
Sinonimo/i:
β-N-Acetylglucosaminidase H
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Numero CE:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
lyophilized powder
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Physical form
Lyophilized powder containing bovine serum albumin
Other Notes
One unit will hydrolyze 1.0 μmole of N-acetyl-(14C)Asn(GlcNAc)2(Man)5 per min at pH 5.0 at 37 °C.
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)