Merck
E6515
Methionine Enkephalin-Arg-Gly-Leu
≥97% (HPLC)
Sinonimo/i:
MERGL, Tyr-Gly-Gly-Phe-Met-Arg-Gly-Leu
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C41H61N11O10S
Numero CAS:
Peso molecolare:
900.06
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
Preparation Note
Originally extracted from bovine adrenal medulla
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)