Merck
E5530
pTAC-MAT-Tag®-1 Expression Vector
bacterial vector for cytoplasmic expression of N-terminal MAT tag fusion proteins
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352200
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
buffered aqueous solution
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Cytoplasmic expression of N-terminal MAT-Tag® fusion proteins under control of the tac promoter.
Other Notes
Browse additional application references in our FLAG® Literature portal.
Supplied with a pTAC-MAT-2+BAP Control Vector.
Legal Information
FLAG is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MAT-Tag is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)