Vai a
E4762
Methyl elaidate
≥99% (capillary GC)
Sinonimo/i:
Elaidic acid methyl ester, Methyl trans-9-octadecenoate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
500 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
105,00 €
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
185,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
296.49
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
217-712-4
Beilstein/REAXYS Number:
1727038
MDL number:
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥99% (capillary GC)
form
liquid
density
0.871 g/mL at 20 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
unsaturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCC\C=C\CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h10-11H,3-9,12-18H2,1-2H3/b11-10+
InChI key
QYDYPVFESGNLHU-ZHACJKMWSA-N
Packaging
Sealed ampule.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L225145119V1381
Methyl elaidate ≥99% (capillary GC)
Sigma-Aldrich
E4762
Methyl elaidate
Methyl elaidate analytical standard
Supelco
45119
Methyl elaidate
assay
≥99% (capillary GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥99% (capillary GC)
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
functional group
ester
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl elaidate
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)