Merck
E4761
Estriol 16,17-diacetate
Sinonimo/i:
1,3,5(10)-Estratrien-3,16α,17β-triol 16,17-diacetate
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H28O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.45
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](C[C@@]3([H])[C@]1([H])CCc4cc(O)ccc24)OC(C)=O
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)